Learn More
Métaborate de baryum monohydraté
16.17€ - 131.00€
Identifiants chimiques
CAS | 19004-06-9 |
---|---|
Formule moléculaire | B2BaH2O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 240.96 |
Numéro MDL | MFCD00046182 |
Clé InChI | JXOXZJCHHKIXMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | barium metaborate monohydrate, 2bo2.ba.h2o, barium 2+ ;oxido oxo borane;hydrate, barium 2+ hydrate dioxoborinate, barium 2+ ion hydrate dioxoborinate |
CID PubChem | 23165673 |
SMILES | O.[Ba++].[O-]B=O.[O-]B=O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
19004-06-9 | |
240.96 | |
JXOXZJCHHKIXMI-UHFFFAOYSA-N | |
23165673 |
B2BaH2O5 | |
MFCD00046182 | |
barium metaborate monohydrate, 2bo2.ba.h2o, barium 2+ ;oxido oxo borane;hydrate, barium 2+ hydrate dioxoborinate, barium 2+ ion hydrate dioxoborinate | |
O.[Ba++].[O-]B=O.[O-]B=O |
Spécification
Barium metaborate monohydrate | |
19004-06-9 | |
Cristalline | |
BaB2O4·H2O | |
UN1564 | |
JXOXZJCHHKIXMI-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoborinate d’hydrate de baryum (2+) | |
23165673 | |
3.35g/mL |
>900°C | |
Blanc | |
B2BaH2O5 | |
MFCD00046182 | |
barium metaborate monohydrate, 2bo2.ba.h2o, barium 2+ ;oxido oxo borane;hydrate, barium 2+ hydrate dioxoborinate, barium 2+ ion hydrate dioxoborinate | |
O.[Ba++].[O-]B=O.[O-]B=O | |
240.96 | |
240.97 (222.96 Anhydrous) |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
P261-P264-P304+P340-P301+P312-P312-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wash thoroughly after handling.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA