Learn More
Métaborate de baryum monohydraté
Code produit. 15492457
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19004-06-9
Formule moléculaire B2BaH2O5
Poids moléculaire (g/mol) 240.96
Numéro MDL MFCD00046182
Clé InChI JXOXZJCHHKIXMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium metaborate monohydrate, 2bo2.ba.h2o, barium 2+ ;oxido oxo borane;hydrate, barium 2+ hydrate dioxoborinate, barium 2+ ion hydrate dioxoborinate
CID PubChem 23165673
SMILES O.[Ba++].[O-]B=O.[O-]B=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium metaborate monohydrate
Point de fusion >900°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 5 kg
Formule linéaire BaB2O4·H2O
Numéro UN UN1564
Informations sur la solubilité Soluble in water. Moderately soluble in dilute acids. Insoluble in organic solvents.
Nom IUPAC barium(2+) hydrate dioxoborinate
Poids de la formule 240.97 (222.96 Anhydrous)
Densité 3.35 g/mL