Learn More
Manganate(VI) de baryum, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
18.48€ - 176.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7787-35-1 |
---|---|
Formule moléculaire | BaMnO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 256.26 |
Numéro MDL | MFCD00011514 |
Clé InChI | ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese |
CID PubChem | 3084030 |
Nom IUPAC | baryum(2+) ; dioxydo(dioxo)manganèse |
SMILES | [Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10741345
|
Thermo Scientific Acros
198480050 |
5 g | Flacon en verre | ||||||
10348480
|
Thermo Scientific Acros
198480250 |
25 g | Flacon en verre | ||||||
10422011
|
Thermo Scientific Acros
198481000 |
100 g | Flacon en verre | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7787-35-1 | |
256.26 | |
ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N | |
3084030 | |
[Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O |
BaMnO4 | |
MFCD00011514 | |
barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese | |
baryum(2+) ; dioxydo(dioxo)manganèse |
Spécification
Barium manganate(VI) | |
7787-35-1 | |
Poudre cristalline fine | |
BaMnO4 | |
MFCD00011514 | |
15, 977 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acids | |
[Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O | |
256.26 | |
256.27 |
95% | |
Noir-bleu à bleu | |
94% min | |
BaMnO4 | |
08,21; 09,23; 10,16; 12,38; 15,18; 16,18 | |
barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese | |
ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N | |
baryum(2+) ; dioxydo(dioxo)manganèse | |
3084030 | |
95% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
May intensify fire; oxidizer.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-109-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Barium manganate(VI)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only