Learn More
Manganate(VI) de baryum, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10348480
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-35-1
Formule moléculaire BaMnO4
Poids moléculaire (g/mol) 256.26
Numéro MDL MFCD00011514
Clé InChI ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese
CID PubChem 3084030
Nom IUPAC barium(2+) dioxomanganesebis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium manganate(VI)
Note relative au nom 95%
Couleur Noir-bleu à bleu
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 94% min
Formule linéaire BaMnO4
Fieser 08,21; 09,23; 10,16; 12,38; 15,18; 16,18
Merck Index 15, 977
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acids
Poids de la formule 256.27
Pourcentage de pureté 95%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium manganate(VI)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.