Learn More
Oxyde de cuivre de baryum (1-1), 99,9 % (base métallique)
Préparation de poudres supraconductrices
67.21€ - 269.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Barium copper oxide (1-1) |
---|---|
Forme physique | Agglomérat fin |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro MDL | MFCD00799047 |
Numéro UN | UN1564 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Barium copper oxide (1-1) | |
(Base des métaux) | |
UN1564 |
Agglomérat fin | |
MFCD00799047 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante