Learn More
Oxyde de cuivre de baryum (1-1), 99,9 % (base métallique)
Préparation de poudres supraconductrices
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040444.18
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Barium copper oxide (1-1) | |
50 g | |
MFCD00799047 | |
99.9% |
Agglomérat fin | |
(Base des métaux) | |
UN1564 |