Learn More
Chlorure de baryum, dihydraté, certifié puriss p.a. plus, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a. plus, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
56.08€ - 1183.35€
Identifiants chimiques
CAS | 10326-27-9 |
---|---|
Formule moléculaire | BaCl2H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 244.26 |
Numéro MDL | MFCD00149154 |
Clé InChI | PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d |
CID PubChem | 5284346 |
ChEBI | CHEBI:86153 |
Nom IUPAC | baryum (2+) ; dichlorure ; dihydrate |
SMILES | O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15633250
|
Honeywell-Fluka
31125-100G |
100 g |
71.04€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15673250
|
Honeywell-Fluka
31125-500G |
500 g |
56.08€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15643250
|
Honeywell-Fluka
31125-1KG |
1 kg |
86.77€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15653250
|
Honeywell-Fluka
31125-2.5KG |
2.5 kg | |||||||
15693250
|
Honeywell-Fluka
31125-5KG |
5 kg |
289.60€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15603260
|
Honeywell-Fluka
31125-6X1KG |
6 x 1 kg |
423.96€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15663250
|
Honeywell-Fluka
31125-4X5KG |
4 x 5 kg |
1157.57€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15683250
|
Honeywell-Fluka
31125-50KG |
50 kg | |||||||
Description
- Dépasse les spécifications ACS standard grâce à une analyse supplémentaire des métaux à l’état de traces
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Identifiants chimiques
10326-27-9 | |
244.26 | |
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L | |
5284346 | |
baryum (2+) ; dichlorure ; dihydrate |
BaCl2H4O2 | |
MFCD00149154 | |
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d | |
CHEBI:86153 | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] |
Spécification
Barium Chloride Dihydrate | |
10326-27-9 | |
MFCD00149154 | |
barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d | |
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++] | |
244.26 | |
CHEBI:86153 | |
≥99% | |
Bouteille en plastique |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
BaCl2H4O2 | |
1564 | |
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L | |
baryum (2+) ; dichlorure ; dihydrate | |
5284346 | |
244.26g/mol | |
ACS/puriss. p.a. plus |
Sécurité et traitement
P261
H301-H332
missing translation for 'einecsNumber' : 233-788-1
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ8751000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Barium chloride dihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.