Learn More
Chlorure de baryum, dihydraté, certifié puriss p.a. plus, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15693250
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Puriss. p.a. plus, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99%
  • Dépasse les spécifications ACS standard grâce à une analyse supplémentaire des métaux à l’état de traces
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10326-27-9
Formule moléculaire BaCl2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.26
Numéro MDL MFCD00149154
Clé InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
CID PubChem 5284346
ChEBI CHEBI:86153
Nom IUPAC baryum (2+); dichlorure; dihydraté
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Chloride Dihydrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 5 kg
Numéro UN 1564
Poids de la formule 244.26g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS / puriss. p.a. plus
Conditionnement Bouteille en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium chloride dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.