Learn More
Chlorure de baryum dihydraté, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
89.60€ - 290.00€
Identifiants chimiques
CAS 10326-27-9
Formule moléculaire BaCl2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.26
Numéro MDL MFCD00149154
Clé InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de baryum(2+) dihydraté
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10203520
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
B/0550/53
500 g
89.60€
500g
10090040
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
B/0550/60
1 kg
149.00€
1kg
12696667
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
B/0550/63
3 kg
146.00€
3kg
11443743
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Fisher Chemical
B/0550/65
5 kg
290.00€
5kg
Descripción
Descripción
Chlorure de baryum dihydraté, AR certifié pour l’analyse
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
10326-27-9
244.26
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
BaCl2H4O2
MFCD00149154
dichlorure de baryum(2+) dihydraté
Especificaciones
1560°C
10326-27-9
5
BaCl2H4O2
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
dichlorure de baryum(2+) dihydraté
244.28g/mol
962°C
Blanc
Solide
MFCD00149154
O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
244.26
Récipient de poudre en plastique
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Barium chloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Indicaciones de peligro
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
SDS
Documentos
Documentos
Certificados