Learn More
Chlorure de baryum dihydraté, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 11443743
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Chlorure de baryum dihydraté, AR certifié pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10326-27-9
Formule moléculaire BaCl2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.26
Numéro MDL MFCD00149154
Clé InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de baryum(2+) dihydraté
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Spécification
Point d’ébullition 1560°C
Point de fusion 962°C
Couleur Blanc
pH 5
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Poids de la formule 244.28g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Baryum chlorure dihydraté
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.