Learn More
Lenz Laborglasintrumente Plage en pouce pour éléments à bille
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
91.00€ - 134.00€
Spécification
Matériau Verre Duran
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Numéro du joint conique standard Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Numéro du joint conique standard Prix Quantité et disponibilité  
10050341
Afficher les documents
Lenz Laborglasintrumente
01211909
S 19
94.00€
10 pièces
Expédition estimée: 04-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10490123
Afficher les documents
Lenz Laborglasintrumente
01213520
S 35
134.00€
10 pièces
Expédition estimée: 04-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10129650
Afficher les documents
Lenz Laborglasintrumente
01211305
S 13/5
91.00€
10 pièces
Expédition estimée: 04-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10614661
Afficher les documents
Lenz Laborglasintrumente
01212915
S 29
125.00€
10 pièces
Expédition estimée: 04-06-2025
Description
  • Éléments à bille
  • Plage en pouce
  • Conforme à la norme DIN 12264
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
Verre Duran
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasintrumente Plage en pouce pour éléments à bille