Learn More
Lenz Laborglasintrumente Ball Members Inch Range
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 01211305
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Éléments à bille
- Plage en pouce
- Conforme à la norme DIN 12264
- En tubulure DURAN™
Spécification
S 13/5 | |
Verre Duran |