Learn More
Hydrate de sel monosodique d’azométhine-H, Thermo Scientific Chemicals
26.40€ - 303.00€
Identifiants chimiques
CAS | 206752-32-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H12NNaO8S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 445.39 |
Numéro MDL | MFCD00010498 |
Clé InChI | GRYBZNLNHVSHPY-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium 5-hydroxy-4-2-hydroxybenzylidene amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydrate, sodium 5-hydroxy-4-e-2-hydroxyphenyl methylidene amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydrate, azomethin-h monosodium salt hydrate, 4-hydroxy-5-e-2-hydroxyphenyl methylidene amino-7-sodiooxysulfonyl naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, sodium 5-hydroxy-4-2-hydroxyphenyl methylidene amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydrate |
CID PubChem | 122198137 |
SMILES | [Na+].OC1=C2C(NC=C3C=CC=CC3=O)=CC(=CC2=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11464323
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10927.03 |
1 g |
26.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11474323
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10927.06 |
5 g |
74.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11484323
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10927.14 |
25 g |
303.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Azomethine-H monosodium salt hydrate is a reagent used for the colorimetric determination of boron in soil, plants, composts, manure, water and nutrient solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’hydrate de sel d’azométhine-H monosodique est un réactif utilisé pour la détermination colorimétrique de la présence de bore dans le sol, les plantes, les composts, le fumier, l’eau et les solutions nutritives.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à température ambiante.
Identifiants chimiques
206752-32-1 | |
445.39 | |
GRYBZNLNHVSHPY-UHFFFAOYSA-M | |
122198137 |
C17H12NNaO8S2 | |
MFCD00010498 | |
sodium 5-hydroxy-4-2-hydroxybenzylidene amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydrate, sodium 5-hydroxy-4-e-2-hydroxyphenyl methylidene amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydrate, azomethin-h monosodium salt hydrate, 4-hydroxy-5-e-2-hydroxyphenyl methylidene amino-7-sodiooxysulfonyl naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, sodium 5-hydroxy-4-2-hydroxyphenyl methylidene amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydrate | |
[Na+].OC1=C2C(NC=C3C=CC=CC3=O)=CC(=CC2=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O |
Spécification
Azomethine-H monosodium salt hydrate | |
>300°C | |
MFCD00010498 | |
sodium 5-hydroxy-4-2-hydroxybenzylidene amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydrate, sodium 5-hydroxy-4-e-2-hydroxyphenyl methylidene amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydrate, azomethin-h monosodium salt hydrate, 4-hydroxy-5-e-2-hydroxyphenyl methylidene amino-7-sodiooxysulfonyl naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, sodium 5-hydroxy-4-2-hydroxyphenyl methylidene amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydrate | |
GRYBZNLNHVSHPY-UHFFFAOYSA-M | |
sodium 4-hydroxy-5-{[(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)méthyle]amino}-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydraté | |
122198137 |
206752-32-1 | |
C17H12NNaO8S2 | |
4100175 | |
Soluble in water,ethanol and acetone. | |
[Na+].OC1=C2C(NC=C3C=CC=CC3=O)=CC(=CC2=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O | |
445.39 | |
445.41 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 250-975-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only