Learn More
Hydrate de sel monosodique d’azométhine-H, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Azomethine-H monosodium salt hydrate is a reagent used for the colorimetric determination of boron in soil, plants, composts, manure, water and nutrient solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de sel d’azométhine-H monosodique est un réactif utilisé pour la détermination colorimétrique de la présence de bore dans le sol, les plantes, les composts, le fumier, l’eau et les solutions nutritives.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à température ambiante.
L’hydrate de sel d’azométhine-H monosodique est un réactif utilisé pour la détermination colorimétrique de la présence de bore dans le sol, les plantes, les composts, le fumier, l’eau et les solutions nutritives.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à température ambiante.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Azomethine-H monosodium salt hydrate |
Point de fusion | >300°C |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 4100175 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,ethanol and acetone. |
Nom IUPAC | sodium 4-hydroxy-5-{[(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)méthyle]amino}-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydraté |
Poids de la formule | 445.41 (Anhydrous) |