Learn More
Azodicarbonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
40.50€ - 131.00€
Identifiants chimiques
CAS 123-77-3
Poids moléculaire (g/mol) 116.08
Numéro MDL MFCD00007958
Clé InChI XOZUGNYVDXMRKW-AATRIKPKSA-N
Synonyme azodicarbonamide, azodicarboxamide, diazenedicarboxamide, azobisformamide, azodiformamide, azodicarbamide, azodicarboamide, azobiscarbonamide, azobiscarboxamide, celogen az
CID PubChem 5462814
Nom IUPAC (E)-carbamoyliminourea
SMILES C(=O)(N)N=NC(=O)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10589620
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
105165000
500 g Flacon en plastique Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10096143
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
105160025
2.5 kg Flacon en plastique Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Formation de liaison C-X (halogène)
Spécification
Identifiants chimiques
123-77-3
MFCD00007958
azodicarbonamide, azodicarboxamide, diazenedicarboxamide, azobisformamide, azodiformamide, azodicarbamide, azodicarboamide, azobiscarbonamide, azobiscarboxamide, celogen az
(E)-carbamoyliminourea
116.08
XOZUGNYVDXMRKW-AATRIKPKSA-N
5462814
C(=O)(N)N=NC(=O)N
Spécification
Azodicarbonamide
123-77-3
97%
H2NCON=NCONH2
03,IV,246
azodicarbonamide, azodicarboxamide, diazenedicarboxamide, azobisformamide, azodiformamide, azodicarbamide, azodicarboamide, azobiscarbonamide, azobiscarboxamide, celogen az
XOZUGNYVDXMRKW-AATRIKPKSA-N
(E)-carbamoyliminourea
5462814
97%
97%
195.0°C to 202.0°C
C2H4N4O2
MFCD00007958
15,912
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in common solvents, soluble in dimethyl sulfoxide, slightly soluble in demethylformamide
C(=O)(N)N=NC(=O)N
116.08
116.08
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut provoquer des symptômes allergiques ou asthmatiques ou des difficultés respiratoires en cas d’inhalation.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-650-8
missing translation for 'rtecsNumber' : LQ1040000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Azodicarbonamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.