Learn More
Azodicarbonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10096143
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Formation de liaison C-X (halogène)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-77-3
Poids moléculaire (g/mol) 116.08
Numéro MDL MFCD00007958
Clé InChI XOZUGNYVDXMRKW-AATRIKPKSA-N
Synonyme azodicarbonamide, azodicarboxamide, diazenedicarboxamide, azobisformamide, azodiformamide, azodicarbamide, azodicarboamide, azobiscarbonamide, azobiscarboxamide, celogen az
CID PubChem 5462814
Nom IUPAC (E)-carbamoyliminourea
SMILES C(=O)(N)N=NC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Azodicarbonamide
Note relative au nom 97%
Point de fusion 195.0°C to 202.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C2H4N4O2
Formule linéaire H2NCON=NCONH2
Quantité 2.5 kg
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in common solvents, soluble in dimethyl sulfoxide, slightly soluble in demethylformamide
Poids de la formule 116.08
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Azodicarbonamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.