Learn More
Flacons ronds à col large en PEHD Azlon™
Parfaits pour le stockage des poudres et autres solides
15.65€ - 36.65€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | HDPE |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12030802
|
Azlon
BGC428P |
150 ml | 50 mm | 104 mm |
15.65€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10430655
|
Azlon
BGC430P |
250 ml | 61mm | 124 mm | N/A | ||||
10432575
|
Azlon
BGC432P |
300 mL | 61 mm | 135 mm | N/A | ||||
10310025
|
Azlon
BGC436P |
500 ml | 74 mm | 154 mm | N/A | ||||
12064807
|
Azlon
BGC440P |
1000 ml | 98mm | 190 mm | N/A | ||||
Description
- Flacons en PEHD rigides translucides avec bouchons à vis en polypropylène à ajout de PVDC
Spécification
Translucide | |
Oui | |
Bouchon à vis |
HDPE | |
Large |