Learn More
Flacons ronds à col large en PEHD Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
300 mL
500 ml
1000 ml
Diamètre (métrique):
50 mm
61 mm
61mm
74 mm
98mm
Hauteur (métrique):
104 mm
124 mm
135 mm
154 mm
190 mm
Description
- Flacons en PEHD rigides translucides avec bouchons à vis en polypropylène à ajout de PVDC
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Translucide |
Matériau | HDPE |
Nb par paquet | 10 |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 154 mm |
Diamètre (métrique) | 74 mm |
Type de bouchon | Bouchon à vis |