Learn More
Manchons en PTFE Azlon™
Fabriqué en PTFE pur pour une meilleure résistance aux produits chimiques, à la corrosion et à la contamination, une stabilité thermique élevée et de bonnes propriétés de flexion. Les manchons en PTFE Azlon™ forment un joint étanche au gaz sans graisse pour les joints en verre rodé. Tailles de joints standard disponibles pour un ajustement précis.
25.25€ - 60.00€
Spécification
Type Cône tronqué
À utiliser avec (application) Pour les travaux nécessitant un faible niveau de vide
Matériau PTFE
Type de produit Manchettes
Plage de températures (métrique) –100 à 250°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Numéro du joint conique standard Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Numéro du joint conique standard Prix Quantité et disponibilité  
11363714
Afficher les documents Détails de la promotion
Azlon
SWN961
14/23
45.00€
10 pièces
Expédition estimée: 04-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11373714
Afficher les documents Détails de la promotion
Azlon
SWN962
19/26
46.50€
10 pièces
Expédition estimée: 13-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11383714
Afficher les documents Détails de la promotion
Azlon
SWN963
24/29
25.25€
10 pièces
Expédition estimée: 04-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10223610
Afficher les documents Détails de la promotion
Azlon
SWN965
34/35
35.45€
10 pièces
Expédition estimée: 04-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12613072
Afficher les documents Détails de la promotion
Azlon
SWN966
40/38
44.05€
10 pièces
Expédition estimée: 04-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12541456
Afficher les documents Détails de la promotion
Azlon
SWN967
45/50
46.30€
10 pièces
Expédition estimée: 04-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11393714
Afficher les documents Détails de la promotion
Azlon
SWN964
29/32
29.20€
10 pièces
Expédition estimée: 04-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10446860
Afficher les documents Détails de la promotion
Azlon
SWN969
55/44
60.00€
10 pièces
Expédition estimée: 04-07-2025
Description
Fabriqué en PTFE pur pour une meilleure résistance aux produits chimiques, à la corrosion et à la contamination, une stabilité thermique élevée et de bonnes propriétés de flexion. Les manchons en PTFE Azlon™ forment un joint étanche au gaz sans graisse pour les joints en verre rodé. Tailles de joints standard disponibles pour un ajustement précis.
  • Cône tronqué en PTFE pur
  • Permet une séparation facile des joints
  • Excellente résistance chimique
  • Excellente résistance à la fatigue
  • Plage de températures de fonctionnement comprise entre -100° et 250°C
  • Aucune contamination par la graisse pour joint
  • Destiné à un usage unique ou occasionnel
  • Adapté aux travaux nécessitant un faible niveau de vide
  • PTFE de qualité USP classe VI
  • Certifié pour les applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations américaines
Spécification
Spécification
Cône tronqué
PTFE
–100 à 250°C
Pour les travaux nécessitant un faible niveau de vide
Manchettes
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Manchons en PTFE Azlon™