Learn More
Manchons en PTFE Azlon™
Fabriqué en PTFE pur pour une meilleure résistance aux produits chimiques, à la corrosion et à la contamination, une stabilité thermique élevée et de bonnes propriétés de flexion. Les manchons en PTFE Azlon™ forment un joint étanche au gaz sans graisse pour les joints en verre rodé. Tailles de joints standard disponibles pour un ajustement précis.
Marque:  Azlon SWN964
25.65 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11393714
  • 29.20€ / 10 pièces
Expédition estimée: 10-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Fabriqué en PTFE pur pour une meilleure résistance aux produits chimiques, à la corrosion et à la contamination, une stabilité thermique élevée et de bonnes propriétés de flexion. Les manchons en PTFE Azlon™ forment un joint étanche au gaz sans graisse pour les joints en verre rodé. Tailles de joints standard disponibles pour un ajustement précis.
  • Cône tronqué en PTFE pur
  • Permet une séparation facile des joints
  • Excellente résistance chimique
  • Excellente résistance à la fatigue
  • Plage de températures de fonctionnement comprise entre -100° et 250°C
  • Aucune contamination par la graisse pour joint
  • Destiné à un usage unique ou occasionnel
  • Adapté aux travaux nécessitant un faible niveau de vide
  • PTFE de qualité USP classe VI
  • Certifié pour les applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations américaines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour les travaux nécessitant un faible niveau de vide
Manchettes
29/32
PTFE
–100 à 250°C
Cône tronqué
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Manchons en PTFE Azlon™ > Taille du joint : 29/32