Learn More
Flacons ronds à col étroit en polypropylène Azlon™
Utilisez ces flacons en plastique durables pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage. Les flacons ronds à col étroit en polypropylène Azlon™ sont idéaux pour les applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
8.75€ - 838.51€
Spécification
Couleur | Translucides |
---|---|
Matériau | En PP |
Bouche | Étroit |
Forme | Rond |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10044514
|
Azlon
BNP0030PN |
30 ml |
8.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15757997
|
Azlon
BNP0030P |
30 mL | |||||||
10004564
|
Azlon
BNP0060PN |
60 ml | |||||||
12551446
|
Azlon
BNP0100PN |
100 ml | |||||||
10278304
|
Azlon
BNP0125PN |
125 ml |
16.05€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15787997
|
Azlon
BNP0125P |
125 mL | |||||||
10472395
|
Azlon
BNP0150PN |
150 ml |
17.45€
10 pièces |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15797997
|
Azlon
BNP0150P |
150 mL | |||||||
10175564
|
Azlon
BNP0250P |
250 ml |
29.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15708007
|
Azlon
BNP0250P |
250 mL | |||||||
10490655
|
Azlon
BNP0500P |
500 ml |
40.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15718007
|
Azlon
BNP0500P |
500 mL | |||||||
10207774
|
Azlon
BNP1000P |
1000 ml |
38.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15728007
|
Azlon
BNP1000BULK |
1000 mL | |||||||
10419704
|
Azlon
BNP2000P |
2000 ml |
65.75€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15738007
|
Azlon
BNP2000P |
2000 mL | |||||||
Description
Utilisez ces flacons en plastique durables pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage.Les flacons ronds à col étroit en PP Azlon™ sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
- Flacons en polypropylène rigides et translucides avec bouchons à vis en polypropylène
- Robustes, conçus pour une utilisation durable
- Autoclavables à 121°C
- Certificat de lot téléchargeable en ligne
- Bonne résistance chimique générale
- Les conditionnements en vrac contiennent un nombre égal de flacons et de bouchons, conditionnés séparément
Spécification
Translucides | |
Étroit | |
Bouchon à vis |
En PP | |
Rond |