Learn More
Flacons ronds à col étroit en polypropylène Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
30 ml
60 ml
100 ml
125 mL
125 ml
150 mL
150 ml
250 mL
250 ml
500 mL
500 ml
1000 mL
1000 ml
2000 mL
2000 ml
Description
Utilisez ces flacons en plastique durables pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage.Les flacons ronds à col étroit en PP Azlon™ sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
- Translucent, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
- Heavy duty and very durable in use
- Autoclavable at 121°C
- Batch certificate available to download online
- Good general chemical resistance
- Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 125 mL |
Couleur | Translucent |
Matériau | Polypropylene |
Nb par paquet | 350 |
Conditionnement | Bulk |
Quantité | 350/Pk. |
Bouche | Narrow |
Forme | Round |
Hauteur (métrique) | 103 mm |
Diamètre (métrique) | 50 mm |