Learn More
Éprouvette en PMP Azlon™ avec graduations moulées
En PMP pour son point de fusion élevé et sa bonne stabilité thermique. Les éprouvettes en PMP Azlon™ avec graduations moulées sont autoclavables et offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
26.55€ - 76.10€
Spécification
Matériau | PMP |
---|---|
Classe | Classe B. |
Autoclavable | Autoclavables |
Base Type | Hexagonale |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11323584
|
Azlon
CT0010P |
10 ml | 0.2mL |
60.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10665705
|
Azlon
CT0100P |
100 ml | 1 ml |
58.95€
5 pièces |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10524355
|
Azlon
CT1000P |
1000 ml | 10 ml |
76.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12070003
|
Azlon
CT0250P |
250 ml | 2 ml |
26.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11333584
|
Azlon
CT0025P |
25 ml | 0,5 ml |
40.95€
5 pièces |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11363584
|
Azlon
CT2000P |
2000 ml | 20 ml |
74.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10218024
|
Azlon
CT0500P |
500 ml | 5 ml |
26.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10566455
|
Azlon
CT0050P |
1 ml |
46.75€
5 pièces |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
En PMP pour son point de fusion élevé et sa bonne stabilité thermique.Les éprouvettes en PMP Azlon™ avec graduations moulées sont autoclavables et offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
- Les graduations en relief moulées sur l’éprouvette transparente permettent de mesurer des volumes d’un simple coup d’œil
- Le grand bec verseur facilite la distribution des liquides
- Base hexagonale antidérapante sans effet ventouse, garantissant la stabilité
- Autoclavables à 121deg.C
- Conforme à la norme ISO 6706
Spécification
PMP | |
Classe B. | |
Autoclavables | |
Hexagonale |