Learn More
Éprouvette en PMP Azlon™ avec graduations moulées
En PMP pour son point de fusion élevé et sa bonne stabilité thermique. Les éprouvettes en PMP Azlon™ avec graduations moulées sont autoclavables et offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
Marque: Azlon CT0500P
15.03 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21718" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
En PMP pour son point de fusion élevé et sa bonne stabilité thermique.Les éprouvettes en PMP Azlon™ avec graduations moulées sont autoclavables et offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
- Les graduations en relief moulées sur l’éprouvette transparente permettent de mesurer des volumes d’un simple coup d’œil
- Le grand bec verseur facilite la distribution des liquides
- Base hexagonale antidérapante sans effet ventouse, garantissant la stabilité
- Autoclavables à 121deg.C
- Conforme à la norme ISO 6706
Spécification
500 ml | |
plusmn;4 ml | |
Classe B. | |
1/boîte | |
Autoclavables | |
Rond | |
Usage des denrées alimentaires et des boissons | |
360 mm |
PMP | |
ISO 6706, partie 177.1520, ASTM E1272, CFR 21 | |
55 mm | |
5 ml | |
135deg;C | |
275deg;F | |
Hexagonale | |
Bouteille graduée |