Learn More
Récipient pour échantillons en PEBD Azlon™ avec bouchon à charnière
Récipients pour échantillons incassables et légers. Les récipient pour échantillons en PEBD AzlonTM avec bouchon à charnière sont parfaits pour de nombreuses applications de laboratoire.
5.55€ - 23.89€
Spécification
Type de produit | Récipient à échantillons |
---|---|
Closure Included | Oui |
Matériau | PEBD |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10717465
|
Azlon
BGG308 |
28 mm | 10 mL | 32 mm |
11.05€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10584745
|
Azlon
BGG311 |
32 mm | 20 ml | 36 mm | |||||
12793335
|
Azlon
BGG312 |
25 mm | 25 ml | 78 mm |
13.40€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10739555
|
Azlon
BGG306 |
15 mm | 5 mL | 49 mm |
12.25€
20 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10135874
|
Azlon
BGG302 |
8mm | 1 ml | 38mm | |||||
Description
- Récipients avec bouchon à charnière imperdable parfaits pour de nombreuses applications
- Légers et incassables dans des conditions normales d’utilisation
- Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 80°C
Spécification
Récipient à échantillons | |
Oui | |
PEBD |