Learn More
Récipient pour échantillons en PEBD Azlon™ avec bouchon à charnière
Récipients pour échantillons incassables et légers. Les récipient pour échantillons en PEBD AzlonTM avec bouchon à charnière sont parfaits pour de nombreuses applications de laboratoire.
Marque: Azlon BGG311
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Récipients avec bouchon à charnière imperdable parfaits pour de nombreuses applications
- Légers et incassables dans des conditions normales d’utilisation
- Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 80°C
Spécification
Récipient à échantillons | |
PEBD | |
Bouchon à charnière | |
36 mm |
Yes | |
20 ml | |
32 mm | |
10/Pk. |