Learn More
Axygen™ Système de recharge de pointe Axygen™
Pointes de pipettes universelles Axygen™ en racks de remplissage faciles à charger
65.35€ - 272.30€
Spécification
Stérilité | Non stériles |
---|---|
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12511288
|
Axygen™
RFL-1200-C |
1200 μl | N/A | ||||||
11300285
|
Axygen™
RFL-1200-C |
1200 μl |
66.30€
768 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12551288
|
Axygen™
RFL-222-C |
200 μl | N/A | ||||||
11310285
|
Axygen™
RFL-222-C |
200 μl |
65.35€
960 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12561288
|
Axygen™
RFL-300-C |
10 μl | N/A | ||||||
11320285
|
Axygen™
RFL-300-C |
10 μl |
78.80€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La pointe graduée de 200 μl permet le contrôle visuel du volume prélevé
- L’insert de pointe «s’enclenche« dans le rack pour une plus grande sécurité du produit
- L’insert à code couleur permet d’identifier facilement la pointe
- Volume : 10, 20 et 1200 μl
- Couleur de la pointe : transparent
- Certifié exempt de RNase, de DNase et apyrogène
- Racks de remplissage vides disponibles séparément (14-222-439, -440)
Spécification
Non stériles | |
Transparent | |
Autoclavable |