Learn More
Axygen™ Système de recharge de pointe Axygen™
Pointes de pipettes universelles Axygen™ en racks de remplissage faciles à charger
Marque: Axygen™ RFL-1200-C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le système de recharge de pointes Axygen™ contient un rack de recharge durable qui peut être facilement rechargé à la main et est autoclavable. Ces racks translucides comprennent des inserts à code couleur pour l’identification des pointes et sont certifiés exempts de RNase/DNase. Ils sont disponibles en différentes couleurs et sont emballés en vrac ou en racks.Spécification
1200 μl | |
Transparent | |
Portoir | |
96 cônes/rack, 8 racks/sachet, 6 sachets/boîte |
Non stériles | |
Autoclavable | |
Universel | |
Non |