Learn More
Axygen™ Bouchons à vis Axygen™ sans joints toriques
Available in looped or non-looped format
41.37€ - 333.38€
Spécification
Matériau | Polypropylene |
---|---|
Stérilité | Non-sterile |
À utiliser avec (équipement) | Both skirted and non-skirted variations of the 0.5mL, 1.5mL, and 2mL microcentrifuge tubes |
Code produit | Marque | Couleur | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12779348
|
Axygen™
SC-G |
Green | Non-looped | N/A | |||||
11300305
|
Axygen™
SC-G |
Green | Non-looped | N/A | |||||
12719368
|
Axygen™
SC-O |
Orange | Non-looped | N/A | |||||
11340315
|
Axygen™
SC-O |
Orange | Non-looped | N/A | |||||
Description
Bouchon pour microtube• Bouchon sans joint
• Assortiment
Spécification
Polypropylene | |
Non-sterile | |
Both skirted and non-skirted variations of the 0.5mL, 1.5mL, and 2mL microcentrifuge tubes |