Learn More
Axygen™ Bouchons à vis Axygen™ sans joints toriques
Available in looped or non-looped format
Marque: Axygen™ SC-O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Bouchon pour microtube• Bouchon sans joint
• Orange
Spécification
Polypropylene | |
Non-looped | |
Both skirted and non-skirted variations of the 0.5mL, 1.5mL, and 2mL microcentrifuge tubes |
Orange | |
Non-sterile |