Learn More
Axygen™ Tapis de scellage Axygen™ AxyMats™ pour plaques d’analyse à 96 puits ronds de 2 ml
Réduction de l’évaporation dans une large plage de températures dans les applications de PCR et de stockage
331.99€ - 401.18€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Matériau | Silicone |
Autoclavable | Autoclavable |
Nbre de puits | 96 |
Nbre par carton | 10/boîte |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12557887
|
Axygen™
AM-2ML-RD |
Non stérile |
331.99€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12577887
|
Axygen™
AM-2ML-RD-S |
Stériles |
401.18€
50 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Les tapis de scellage Axygen AxyMat peuvent être utilisés dans un large éventail de températures pour les applications de PCR et de stockage. Les AxyMats minimisent l’évaporation et sont en silicone de qualité recherche qui peut être autoclavé. Ils peuvent être réutilisés à la suite d’un protocole de lavage à l’agent de blanchiment et de rinçage à l’éthanol.
Spécification
Naturel | |
Autoclavable | |
10/boîte | |
Tapis de scellage | |
Microplaque à 96 puits, 2 ml |
Silicone | |
96 | |
10 | |
Rond |