Learn More
Axygen™ Tapis de scellage Axygen™ AxyMats™ pour plaques d’analyse à 96 puits ronds de 2 ml
Réduction de l’évaporation dans une large plage de températures dans les applications de PCR et de stockage
Marque:  Axygen™ AM-2ML-RD
Code produit. 12557887
  • 331.99€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les tapis de scellage Axygen AxyMat peuvent être utilisés dans un large éventail de températures pour les applications de PCR et de stockage. Les AxyMats minimisent l’évaporation et sont en silicone de qualité recherche qui peut être autoclavé. Ils peuvent être réutilisés à la suite d’un protocole de lavage à l’agent de blanchiment et de rinçage à l’éthanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Naturel
Non stérile
96
10
Rond
Silicone
Autoclavable
10/boîte
Tapis de scellage
Microplaque à 96 puits, 2 ml