Learn More
Axygen™ Tapis de scellage perforables Axygen™ AxyMats™ pour plaques DeepWell à 24 puits
Réduction de l’évaporation dans une large plage de températures dans les applications de PCR et de stockage
438.00€ - 494.00€
Spécification
Matériau | Silicone |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Nbre de puits | 24 |
Type de produit | Tapis de scellage |
Plate Compatibility | Plaques DeepWell à 24 puits avec puits carrés |
Description
Pour les laboratoires à rendement plus élevé, Axygen offre des solutions de fermeture étanche pour répondre au besoin en automatisation avancée, pour un excellent rapport qualité-prix. Chaque “scelleur de puits”, une fois percé, se referme pour assurer une étanchéité parfaite du puits. Solution utilisée pour la PCR, le stockage de composés, ELISA et les applications de culture tissulaire.
- En silicone de qualité utilisable pour la recherche
- Les tapis autoclavables peuvent être réutilisés après lavage à l’eau de Javel et rinçage à l’éthanol
- À utiliser avec des plaques DeepWell à 24 puits
Spécification
Silicone | |
24 | |
Plaques DeepWell à 24 puits avec puits carrés |
Autoclavable | |
Tapis de scellage |