Learn More
Axygen™ Tapis de scellage perforables Axygen™ AxyMats™ pour plaques DeepWell à 24 puits
Réduction de l’évaporation dans une large plage de températures dans les applications de PCR et de stockage
Marque: Axygen™ AM-24-SQ
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les tapis de scellage Axygen AxyMat peuvent être utilisés dans un large éventail de températures pour les applications de PCR et de stockage. Les AxyMats minimisent l’évaporation et sont en silicone de qualité recherche qui peut être autoclavé. Ils peuvent être réutilisés à la suite d’un protocole de lavage à l’agent de blanchiment et de rinçage à l’éthanol.
Spécification
Silicone | |
Autoclavable | |
5 | |
Tapis de scellage | |
Plaques DeepWell à 24 puits avec puits carrés |
Non stérile | |
24 | |
10 | |
Carré |