Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles de 300 μl
Pointes fines adaptées aux marques appréciées de pipettes
30.33€ - 213.39€
Spécification
Volume (métrique) | 1 à 300 μl |
---|---|
Couleur | Transparent |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines |
Type de pointe | MicroPoint, Universel |
À utiliser avec (équipement) | Pipeteur universel |
Code produit | Marque | Stérilité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11354255
|
Axygen™
T-350-C |
Non stérile | En vrac |
30.33€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12531348
|
Axygen™
T-350-C |
Non stérile | En vrac | N/A | |||||
12669535
|
Axygen™
T-350-C-R-S |
Stérile | Portoir |
73.64€
960 pièces |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12083879
|
Axygen™
T-350-C-R |
Non stérile | Portoir | N/A | |||||
11384255
|
Axygen™
T-350-C-R |
Non stérile | Portoir |
62.34€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Volume de la pointe : 300 μL
- Couleur de la pointe : transparent
- Types de pointes fines
- Également disponibles dans Maxymum Recovery™
Informations sur la commande
- Vrac : 1000 pointes/sachet, 240 sachets/boîte
- En rack : 96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
Spécification
1 à 300 μl | |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
Pipeteur universel |
Transparent | |
MicroPoint, Universel | |
Polypropylène |