Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles de 300 μl
Pointes fines adaptées aux marques appréciées de pipettes
Marque:  Axygen™ T-350-C-R
Code produit. 11384255
  • 62.34€ / 960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Volume de la pointe : 300 μL
  • Couleur de la pointe : transparent
  • Types de pointes fines
  • Également disponibles dans Maxymum Recovery™ 
Informations sur la commande
  • Vrac : 1000 pointes/sachet, 240 sachets/boîte
  • En rack : 96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 à 300 μl
Transparent
Portoir
Rack à charnière
Polypropylène
Non stérile
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
MicroPoint, Universel
Pipeteur universel