Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles de 200 μl : 200 μl, biseautées
GREENER_CHOICE
Conçu pour s’adapter à une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux
28.96€ - 385.51€
Spécification
Matériau Polypropylène
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Couleur Stérilité Format Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Stérilité Format Prix Quantité et disponibilité  
11376144
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
T-200-C
Transparent Non stérile En vrac
28.96€
1000 pièces
Expédition estimée: 04-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12591288
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
T-200-C-STK
Transparent Non stérile Portoir, 5 x 96
281.00€
4800 pièces
Expédition estimée: 04-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12669595
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
T-200-C-R
Transparent Non stériles Rack à charnière
57.95€
960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12083859
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
T-200-C-R-S
Transparent Stérile Rack à charnière Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12687215
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
T-200-C-R-S
Transparent Stérile Rack à charnière
62.34€
960 pièces
Expédition estimée: 04-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12521298
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
T-200-Y-STK-S
Jaune Stérile Portoir
302.53€
4800 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12677385
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
T-200-Y-R-S
Jaune Stérile Portoir Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12783109
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
T-200-Y-R-S
Jaune Stérile Portoir
324.94€
4800 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12126880
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
T-200-Y
Jaune Non stériles En vrac
29.55€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12571358
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
T-200-Y
Jaune Non stériles En vrac Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • La pointe en biseau optimisée réduit la rétention d’échantillon et améliore la précision du pipetage
  • Les pointes de gros calibre présentent un orifice de 0,062 po (1,52 mm), ce qui les rend idéales pour le pipetage de matières visqueuses, de l’ADN génomique ou de cultures cellulaires délicates
  • Les graduations permettent de vérifier visuellement le volume aspiré par le pipeteur
  • Les pointes préstérilisées sont irradiées par faisceau électronique pour empêcher la dégradation du produit
  • L’environnement de fabrication en salle blanche garantit que les produits sont exempts de RNase, de DNase et apyrogènes
  • Également disponible avec la gamme Maxymum Recovery, ce qui permet de récupérer l’intégralité des échantillons précieux et d’économiser des réactifs onéreux
Informations sur la commande
Disponibles en vrac, en rack ou en rack empilable.
Spécification
Spécification
Polypropylène