Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles de 200 μl : 200 μl, biseautées
Conçu pour s’adapter à une grande variété de pipettes monocanal et multicanaux
Marque:  Axygen™ T-200-Y-R-S
Code produit. 12783109
  • 324.94€ / 4800 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La pointe en biseau optimisée réduit la rétention d’échantillon et améliore la précision du pipetage
  • Les pointes de gros calibre présentent un orifice de 0,062 po (1,52 mm), ce qui les rend idéales pour le pipetage de matières visqueuses, de l’ADN génomique ou de cultures cellulaires délicates
  • Les graduations permettent de vérifier visuellement le volume aspiré par le pipeteur
  • Les pointes préstérilisées sont irradiées par faisceau électronique pour empêcher la dégradation du produit
  • L’environnement de fabrication en salle blanche garantit que les produits sont exempts de RNase, de DNase et apyrogènes
  • Également disponible avec la gamme Maxymum Recovery, ce qui permet de récupérer l’intégralité des échantillons précieux et d’économiser des réactifs onéreux
Informations sur la commande
Disponibles en vrac, en rack ou en rack empilable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 à 200 μl
Jaune
Sans DNase, RNase ni pyrogène
Biseauté, Universel
Oui
Stérile
Autoclavables
Portoir
Pipeteur universel
Polypropylène