Learn More
Axygen™ Pointes d’automatisation Axygen™ de 165 μl pour modèles Agilent™/Velocity 11 VPrep™ et Bravo96
Pour une utilisation avec les systèmes d’automatisation Agilent / Velocity11
104.45€ - 620.00€
Spécification
Volume (métrique) | 165 μl |
---|---|
Filtré | Filtered |
Stérilité | Sterile |
Couleur | Clear |
Certifications/Conformité | Sans RNase ni DNase, ANSI |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12766759
|
Axygen™
VTF-165-R-LAB-S |
w/Bottom Label | |||||||
12505577
|
Axygen™
VTF-165-R-LAB-S |
w/Bottom Label | |||||||
12776759
|
Axygen™
VTF-165-R-S |
Sans étiquette inférieure |
620.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12515577
|
Axygen™
VTF-165-R-S |
Sans étiquette inférieure | |||||||
Description
Les pointes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir une qualité et des performances constantes.
- En PP transparent
- Avec des filtres résistants aux aérosols
- Maxymum Recovery™ améliore davantage la justesse et la précision tout en réduisant la perte d’échantillon
- Certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
- Apyrogènes
- Stériles
Spécification
165 μl | |
Sterile | |
Sans RNase ni DNase, ANSI | |
Apyrogènes, utilisées dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus | |
Automation, Round | |
384 pointes/rack, 10 racks | |
Polyethylene |
Filtered | |
Clear | |
DNase, Rnase Free | |
Rack | |
SLAS Rack | |
Systèmes de manipulation de liquides automatisés Agilent™ / Velocity11™ et têtes VPrep™ et Bravo™ 96LT et 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT |