Learn More
Axygen™ Pointes d’automatisation 165 μl pour format de pointe Agilent™/Velocity 11 VPrep™ et Bravo96
Pour une utilisation avec les systèmes d’automatisation Agilent / Velocity11
Marque: Axygen™ VTF-165-R-S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Format des pointes : 96 pointes
- Plage de volume de la pointe : 20 μ l à 250 μl
- Matériau de la pointe : En PP transparent
- Sans RNase / DNase, ni ADN génomique humain
- Apyrogènes
- Options disponibles :
- Avec ou sans filtres résistants aux aérosols
- non stériles ou stériles
- surface standard ou Axygen™ Maxymum Recovery™ - Tête compatible : 96LT, 8LT
- Format de rack : ANSI, SLAS
- Les portoirs de tubes sont en PP
Spécification
165 μl | |
Stérile | |
ANSI | |
Apyrogènes, utilisées dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus | |
Automatisation, Rond | |
96 pointes/rack, 10 racks | |
Agilent/Velocity VPrep 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT |
À filtre | |
Transparent | |
Sans DNase, RNase | |
Rack | |
Portoir pour SLAS | |
Sans étiquette inférieure | |
Polyéthylène |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Pointes d’automatisation 165 μl pour format de pointe Agilent™/Velocity 11 VPrep™ et Bravo96 > Standard ; 165 μl ; filtrées, stériles ; rack SLAS
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu