Learn More
Axygen™ Pointes d’automatisation Axygen™ de 165 μl pour modèles Agilent™/Velocity 11 VPrep™ et Bravo96
GREENER_CHOICE
Pour une utilisation avec les systèmes d’automatisation Agilent / Velocity11
Marque:  Axygen™ VTF-165-R-LAB-S
Code produit. 12766759
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les pointes sont fabriquées selon des spécifications très strictes avec un contrôle rigoureux des processus et sont assemblées par automatisation pour garantir une qualité et des performances constantes.
  • En PP transparent
  • Avec des filtres résistants aux aérosols
  • Maxymum Recovery™ améliore davantage la justesse et la précision tout en réduisant la perte d’échantillon
  • Certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
  • Apyrogènes
  • Stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
165 μl
Sterile
Sans RNase ni DNase, ANSI
Apyrogènes, utilisées dans des spécifications très strictes selon un contrôle rigoureux des processus
Automation, Round
384 pointes/rack, 10 racks
Systèmes de manipulation de liquides automatisés Agilent™ / Velocity11™ et têtes VPrep™ et Bravo™ 96LT et 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT
Filtered
Clear
DNase, Rnase Free
Rack
SLAS Rack
w/Bottom Label
Polyethylene