Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles de 1000 μl : Biseauté
Compatibles avec les marques de pipettes les plus appréciées
36.65€ - 103.79€
Spécification
Volume (métrique) | 100 à 1000μl |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogène |
Type de pointe | Adaptation universelle, Universel |
À utiliser avec (équipement) | Pipeteur universel |
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12551308
|
Axygen™
T-1000-B |
Bleu | Non stériles | En vrac | N/A | ||||
12176870
|
Axygen™
T-1000-B |
Bleu | Non stériles | En vrac |
44.75€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12679535
|
Axygen™
T-1000-B-R |
Bleu | Non stériles | Portoir |
77.34€
1000 pièces |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12693706
|
Axygen™
T-1000-B-R-S |
Bleu | Stérile | Portoir |
85.99€
1000 pièces |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12561308
|
Axygen™
T-1000-C |
Transparent | Non stériles | En vrac | N/A | ||||
12186870
|
Axygen™
T-1000-C |
Transparent | Non stériles | En vrac |
36.65€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12697215
|
Axygen™
T-1000-C-R |
Transparent | Non stériles | Portoir |
74.25€
1000 pièces |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12683706
|
Axygen™
T-1000-C-R-S |
Transparent | Stérile | Rack |
82.50€
1000 pièces |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- La pointe en biseau optimisée réduit la rétention d’échantillon et améliore la précision du pipetage
- Gamme de volumes : 100 à 1000 μL
- Disponibles en vrac ou en rack
Spécification
100 à 1000μl | |
Sans DNase, RNase ni pyrogène | |
Pipeteur universel |
Autoclavables | |
Adaptation universelle, Universel | |
Polypropylène |