Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes universelles de 1000 μl : Biseauté
Compatibles avec les marques de pipettes les plus appréciées
Marque: Axygen™ T-1000-B-R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La pointe en biseau optimisée réduit la rétention d’échantillon et améliore la précision du pipetage
- Gamme de volumes : 100 à 1000 μL
- Disponibles en vrac ou en rack
Spécification
100 à 1 000 μl | |
Non stériles | |
Autoclavables | |
Portoir | |
Rack à charnière | |
Polypropylène |
Sans filtre | |
Bleu | |
Sans DNase, RNase ni pyrogène | |
Biseauté, Universel | |
Pipeteur universel |