Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur d’autophagie, 3 -MA
62.90€ - 112.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5142-23-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H7N5 |
Synonyme | 3-méthyladénine ; 6-amino-3-méthylpurine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15406599
|
Thermo Scientific Chemicals
J64813.MB |
25 mg |
62.90€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15416599
|
Thermo Scientific Chemicals
J64813.MF |
50 mg |
112.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A synthetic intermediate and a cell-permeable autophagic sequestration blocker that protects cerebellar granule cells from apoptosis post serum/potassium deprivation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Un intermédiaire synthétique et un bloqueur de séquestration autophagique perméable aux cellules qui protège les cellules de granules cérébelleuses contre l’apoptose après privation de sérum / potassium
Identifiants chimiques
5142-23-4 | |
C6H7N5 | |
3-méthyladénine ; 6-amino-3-méthylpurine |
Spécification
Blanc | |
Un intermédiaire synthétique et un bloqueur de séquestration autophagique perméable aux cellules qui protège les cellules de granules cérébelleuses contre l’apoptose après privation de sérum / potassium | |
C6H7N5 | |
3-méthyladénine ; 6-amino-3-méthylpurine | |
Solide | |
146087 | |
CN1C=NC(N)=C2N=CN=C12 | |
149.16 |
2°C à 8°C | |
5142-23-4 | |
149,15g/mol | |
Réactif de transduction de signal | |
MFCD00010531 | |
FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N | |
3-methyl-3H-purin-6-amine |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 225-908-6
Recommended Storage : À conserver au froid
RUO – Research Use Only