Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur d’autophagie, 3 -MA
Code produit. 15416599
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
A synthetic intermediate and a cell-permeable autophagic sequestration blocker that protects cerebellar granule cells from apoptosis post serum/potassium deprivation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Un intermédiaire synthétique et un bloqueur de séquestration autophagique perméable aux cellules qui protège les cellules de granules cérébelleuses contre l’apoptose après privation de sérum / potassium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5142-23-4
Formule moléculaire C6H7N5
Synonyme 3-méthyladénine ; 6-amino-3-méthylpurine
Spécification
Quantité 50 mg
Description Blanc
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Un intermédiaire synthétique et un bloqueur de séquestration autophagique perméable aux cellules qui protège les cellules de granules cérébelleuses contre l’apoptose après privation de sérum / potassium
Poids de la formule 149,15g/mol
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide
Numéro MDL MFCD00010531
Beilstein 146087
Clé InChI FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=NC(N)=C2N=CN=C12
Nom IUPAC 3-methyl-3H-purin-6-amine
Poids moléculaire (g/mol) 149.16