Learn More
Thermo Scientific™ Cônes pour systèmes de pipetage BioTek™
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes pour automates Thermo Scientific™ pour système de pipetage BioTek™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points assurant leur régularité.
430.92€ - 730.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Format | Portoir |
À utiliser avec (équipement) | Système de pipetage BioTek™ |
Gamme de produits | BioTek |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Stérilité | Filtré | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Stérilité | Filtré | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16456949
|
Thermo Scientific™
984-021 |
50 μl | Transparent | Stérile | À filtre | ||||
12358592
|
Thermo Scientific™
984-261 |
50 μl | Transparent | Stérile | Sans filtre | ||||
16466949
|
Thermo Scientific™
984-262 |
50 μl | Transparent | Non stérile | Produit non filtré | ||||
16476949
|
Thermo Scientific™
985-021 |
80 μl | Transparent | Stérile | À filtre | ||||
16486949
|
Thermo Scientific™
985-261 |
100 μL | Transparent | Stérile | Produit non filtré | ||||
16496949
|
Thermo Scientific™
985-262 |
100 μl | Transparent | Non stérile | Produit non filtré | ||||
15243059
|
Thermo Scientific™
986-021 |
150 μl | Transparent | Stérile | À filtre |
730.00€
4800 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12716027
|
Thermo Scientific™
986-261 |
200 μl | Transparents | Stérile | Sans filtre | ||||
16406959
|
Thermo Scientific™
986-262 |
200 μL | Transparent | Non stérile | Produit non filtré | ||||
Description
Améliorez vos performances de pipetage avec les cônes automatisés Thermo Scientific™ pour systèmes BioTek™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité. La parfaite rectitude de leurs cônes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes. Compatibles avec : Biotek Precision et Precision XS.
- Disponibles en version non stérile, stérile et avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™
- Testés par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle ils sont créés.
- Faible pourcentage du coefficient de variation (%CV)
Spécification
Transparent | |
Portoir | |
Système de pipetage BioTek™ | |
BioTek |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.