Learn More
Thermo Scientific™ Cônes pour systèmes de pipetage BioTek™
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes pour automates Thermo Scientific™ pour système de pipetage BioTek™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points assurant leur régularité.
Marque: Thermo Scientific™ 986-261
Description
Améliorez vos performances de pipetage avec les cônes automatisés Thermo Scientific™ pour systèmes BioTek™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité. La parfaite rectitude de leurs cônes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes. Compatibles avec : Biotek Precision et Precision XS.
- Disponibles en version non stérile, stérile et avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™
- Testés par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle ils sont créés.
- Faible pourcentage du coefficient de variation (%CV)
Spécification
200 μl | |
Stérile | |
Portoir | |
Système de pipetage BioTek™ |
Sans filtre | |
Transparents | |
Low Retention | |
BioTek |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.