Learn More
Applied Biosystems™ Connector Cables for Automated Thermal Cycler (ATC)
Used to connect the Automated Thermal Cycler (ATC) block to the power box, this connector is available in a rigid 10-cm, flexible 1-m, or flexible 3-m cable format.
Marque:  Applied Biosystems™ A31483
Code produit. 15612436
  • 178.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Used to connect the Automated Thermal Cycler (ATC) block to the power box, this connector is available in a rigid 10-cm, flexible 1-m, or flexible 3-m cable format.
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you've come to expect from Applied Biosystems instruments. Small, easy-to-integrate, with a compatible format, our Automated Thermal Cycler enables hands-free PCR results.
In order to better align with lab design and demands, a longer or shorter cable may be utilized to optimize workflow.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
3-m connector cable (flexible)
0,0 à 105,0°C
Thermocycleur automatisé (ATC)
17,9 x 31,7 x 13,3 cm (module de bloc)
Câble de connexion
Thermocycleurs automatisés Applied Biosystems
10 à 100 µl
17,9 x 31,7 x 13,3 cm
± 0,25°C (35°C à 99,9°C)
  • Module de bloc ATC
  • Module de commande ATC
  • Ordinateur portable Dell E6540 RC
  • Câble de connexion de 1 mètre
  • Câble Ethernet CAT 5 – Conserver à température ambiante
< 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Connectivité - LAN
Garantie de 27 mois
Option de câblage - 3M Format plaque - 96 puits Connectivité des données - LAN Dimensions du module de bloc - 17,9 x 31,7 x 13,3 cm - Dimensions du module de commande 25,7 x 33,1 x 7,0 cm - Inclut - câble de connexion 3 m pour le thermocycleur automatisé (ATC)
9,4 kg