Learn More
Applied Biosystems™ Connector Cables for Automated Thermal Cycler (ATC)
Used to connect the Automated Thermal Cycler (ATC) block to the power box, this connector is available in a rigid 10-cm, flexible 1-m, or flexible 3-m cable format.
99.75€ - 178.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Automated Thermal Cycler (ATC) |
---|---|
Type de produit | Câble de connexion |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15602436
|
Applied Biosystems™
A31482 |
1-m connector cable (flexible) |
99.75€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15612436
|
Applied Biosystems™
A31483 |
3-m connector cable (flexible) |
178.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used to connect the Automated Thermal Cycler (ATC) block to the power box, this connector is available in a rigid 10-cm, flexible 1-m, or flexible 3-m cable format.
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Applied Biosystems Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you've come to expect from Applied Biosystems instruments. Small, easy-to-integrate, with a compatible format, our Automated Thermal Cycler enables hands-free PCR results.
In order to better align with lab design and demands, a longer or shorter cable may be utilized to optimize workflow.
Spécification
Automated Thermal Cycler (ATC) | |
Câble de connexion |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.