Learn More
Buerkle™ Tubulure en silicone transparent autoclavable
Tubulure en silicone transparent autoclavable - Tuyau transparent très flexible. Bonne résistance aux acides et alcalis faibles.
19.80€ - 261.10€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Température min. de fonctionnement (métrique) | -60°C |
Couleur | Transparent |
Max. Operating Temperature (Metric) | 180°C |
Alert:
Attention : la longueur du rouleau a changé !
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15802697
|
Buerkle™
8803-0812 |
12 mm | 5 m |
52.00€
5m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17260634
|
Buerkle™
8881-0406 |
6 mm | 25 m |
59.15€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15812697
|
Buerkle™
8881-0305 |
5 mm | 50 m |
42.60€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17210634
|
Buerkle™
8803-0406 |
6 mm | 5 m |
19.80€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10453802
|
Buerkle™
8803-1015 |
15 mm | 5 m |
55.91€
5m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17270634
|
Buerkle™
8881-0609 |
9 mm | 25 m |
118.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17220634
|
Buerkle™
8803-0710 |
10 mm | 5 m |
33.15€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17280634
|
Buerkle™
8881-0710 |
10 mm | 25 m |
111.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17290634
|
Buerkle™
8881-0812 |
12 mm | 25 m |
181.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17200644
|
Buerkle™
8881-1216 |
16 mm | 25 m |
261.10€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15842577
|
Buerkle™
8881-0508 |
8 mm | 25 m |
89.30€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Transparent
- Température : -60°C à +180°C
- Autoclavable, oxyde d’éthylène
- Convient pour l’alimentation
Spécification
Oui | |
-60°C | |
Transparent | |
180°C |